Cesium hydrogen carbonate ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
14234.14EA
2990
CZK
14234.14
14234.22
Cesium hydrogen carbonate ≥99.99% (metals basis)
Cesium hydrogen carbonate
Vzorec:
CHCsO₃ MW: 193,92 g/mol Bod tání: 175 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010961 CAS číslo: 15519-28-5 EINECS: 249-784-8 |