Isopropyl cyanoacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11887.22EA
2500
CZK
A11887.22
A11887.14
Isopropyl cyanoacetate ≥97%
Isopropyl cyanoacetate
Vzorec:
C₆H₉NO₂ MW: 127,14 g/mol Bod varu: 207 °C Hustota: 1,013 Bod vzplanutí: 92 °C (198 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019842 CAS číslo: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |