Tisk…
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A15209.22EA 11710 CZK
A15209.22
5-Chloro-2-thenoic acid ≥98%
5-Chloro-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041426
CAS číslo: 24065-33-6
EINECS: 000-000-0