5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21348.06EA
4230
CZK
B21348.06
B21348.03
B21348.14
5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
5-Methoxy-2-methylindole
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO MW: 161,2 g/mol Bod varu: 145 °C (1,5 mmHg) Bod tání: 85…88 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005620 CAS číslo: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |