5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B25664.14EA
1670
CZK
B25664.14
B25664.22
5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Vzorec:
C₇H₆N₄ MW: 146,15 g/mol Bod varu: 331 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 215 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022388 CAS číslo: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 |