Tisk…
N-(3-Bromophenyl)maleimide 96%
Varování
H50586.MDEA 2660 CZK
H50586.MD H50586.03
N-(3-Bromophenyl)maleimide 96%
N-(3-Bromophenyl)maleimide
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026470
CAS číslo: 53534-14-8