4-Bromopyridinium chloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L07052.06EA
2210
CZK
L07052.06
L07052.14
4-Bromopyridinium chloride ≥99%
4-Bromopyridinium chloride
Vzorec:
C₅H₅BrClN MW: 194,46 g/mol Bod tání: ∼ 270 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012828 CAS číslo: 19524-06-2 EINECS: 243-128-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |