1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L14197.14EA
3510
CZK
L14197.14
L14197.06
1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec:
C₃H₄Cl₂O₂ MW: 142,97 g/mol Bod varu: 119…121 °C Bod tání: –65 °C Hustota: 1,312 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) |
MDL Number:
MFCD00000647 CAS číslo: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1,II |