Allyl isocyanate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L18710.03EA
1260
CZK
L18710.03
L18710.06
Allyl isocyanate 96%
Allyl isocyanate
Vzorec:
C₄H₅NO MW: 83,09 g/mol Bod varu: 87…89 °C Hustota: 0,940 Bod vzplanutí: 6 °C (43 °F) |
MDL Number:
MFCD00002044 CAS číslo: 1476-23-9 EINECS: 000-000-0 ADR: 3,II |