Tisk…
Neutrální červeň, Certifiable Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: CI 50040
E895-100GEA 30970 CZK
E895-100G
Neutrální červeň, Certifiable Grade
Neutrální červeň
A cationic azine dye slightly soluble in water and ethanol. Used as a weak nuclear stain and as a supravital stain of fresh peripheal blood.
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Bod tání: 290 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012651
CAS číslo: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571