Tisk…
Kyselina dusičná concentrate for dilution to 1 mol vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
4868.EA 0 CZK
4868.
Kyselina dusičná concentrate for dilution to 1 mol vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) 0.998-1.002