Tisk…
Methyl chloroacetate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC11348700EA 1450 CZK
EHERC11348700
Methyl chloroacetate
Methyl chloroacetate
Vzorec: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Bod varu: 131 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
MDL Number: MFCD00000931
CAS číslo: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06122