Tisk…
3-Chloro-p-anisidine
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11420000EA 2210 CZK
EHERC11420000
3-Chloro-p-anisidine
3-Chloro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Bod varu: 253 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82 °C
MDL Number: MFCD00007771
CAS číslo: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN: 2233
ADR: 6.1,III