Tisk…
Cinnamaldehyd
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC11667480EA 1600 CZK
EHERC11667480
Cinnamaldehyd
Cinnamaldehyd
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007000
CAS číslo: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356