Tisk…
(2,3-Dichlorophenoxy)acetic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11939000EA 5510 CZK
EHERC11939000
(2,3-Dichlorophenoxy)acetic acid
(2,3-Dichlorophenoxy)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Bod varu: 329 °C (1013 hPa)
Bod tání: 195…198 °C
MDL Number: MFCD00004299
CAS číslo: 2976-74-1
EINECS: 221-022-9