Tisk…
Deoxycholát sodný
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
DG091EA 31560 CZK
DG091
Deoxycholát sodný
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7