Methyl chloroacetate, Supelco®
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
36546-1GEA
0
CZK
36546-1G
Methyl chloroacetate, Supelco®
Methyl chloroacetate
Vzorec:
C₃H₅ClO₂ MW: 108,52 g/mol Bod varu: 131 °C (1013 hPa) Bod tání: –33 °C Hustota: 1,2378 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 47 °C |
MDL Number:
MFCD00000931 CAS číslo: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN: 2295 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06122 |