Tisk…
Kyselina kyanooctová, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00252.9034 8.00252.9999
Kyselina kyanooctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina kyanooctová
Vzorec: C₃H₃NO₂
MW: 85,06 g/mol
Bod varu: 319 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66 °C
Hustota: >1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >165 °C
MDL Number: MFCD00002677
CAS číslo: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02718
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 85.06 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 108 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (100 °C)
Flash Point 107 °C
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)