Tisk…
Methylmetakrylát stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00590.1000EA 1190 CZK
8.00590.1000 8.00590.9999 8.00590.2500 8.00590.0100
Methylmetakrylát stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylmetakrylát
Vzorec: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008587
CAS číslo: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 101 °C
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 430 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid