Butyl vinyl ether stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with potassium hydroxide 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01847.0100EA
2010
CZK
8.01847.0100
8.01847.9999
8.01847.0500
Butyl vinyl ether stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Vzorec:
C₆H₁₂O MW: 100,16 g/mol Bod varu: 94 °C (1013 hPa) Bod tání: –91,9 °C Hustota: 0,7804 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009454 CAS číslo: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 2352 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -113 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 93 - 94 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 51 hPa (20 °C) |
Flash Point | -6 °C DIN 51755 Part 1 |
Refractive Index | 1.401 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 8.6 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |