Tisk…

1-Phenyl-1,3-butandione, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02195.0100EA 0 CZK
8.02195.0100 8.02195.9999
1-Phenyl-1,3-butandione, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1,3-butandione
Vzorec: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
MW: 162,19 g/mol
Bod varu: 262 °C (1013 hPa)
Bod tání: 57…59 °C
Hustota: 1,0899 g/cm³ (60 °C)
MDL Number: MFCD00008786
CAS číslo: 93-91-4
EINECS: 202-286-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 57 - 59 °C
Molar Mass 162.18 g/mol
Synonyms 1-Phenyl-1,3-butanedione
Hill Formula C10H10O2
Chemical Formula C6H5COCH2COCH3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR