Order Entry
2-Mercaptobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
2-Mercaptobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
  • Solubility:
    0.12 g/l (25 °C)
  • Melting Point:
    180 - 183 °C
  • Molar Mass:
    167.25 g/mol
  • Bulk Density:
    390 kg/m3
  • Boiling Point:
    260 °C decomposes
  • Vapor Pressure:
     - 0.000003 hPa (25 °C)
  • Flash Point:
    243 °C
  • Explosion Limit:
    15 %(V)
  • Density:
    1.42 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    7 (0.12 g/l, H2O, 25 °C)
  • Ignition Point:
    465 °C
  •  
    Pack type
    Pk
  • 8.14674.0250
    8.14674.0250
    Plastic bottle
    250 g
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 1 320,00 Kč
    1 320,00 Kč
    1 * 250 g
       1 320,00 Kč
     : 8.14674.0250
     : MERC8.14674.0250
  • 8.14674.1000
    8.14674.1000
    Plastic bottle
    1 kg
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 2 410,00 Kč
    2 410,00 Kč
    1 * 1 kg
       2 410,00 Kč
     : 8.14674.1000
     : MERC8.14674.1000