2-Thiouracil for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0500EA
9250
CZK
8.21120.9999
8.21120.0500
8.21120.0100
8.21120.1000
2-Thiouracil for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Vzorec:
C₄H₄N₂OS MW: 128,15 g/mol Bod tání: 340 °C |
MDL Number:
MFCD00006039 CAS číslo: 141-90-2 EINECS: 205-508-8 Merck Index: 12,09504 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 7.9 g/l (25 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 128.14 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Ignition Point | 570 °C |