2-Bromethylamine hydrobromide
|
Varování
|
MOLE11263214-500GEA
0
CZK
MOLE11263214-500G
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromethylamine hydrobromide
Vzorec:
BrCH₂CH₂NH₃Br MW: 204,89 g/mol Bod tání: 170…173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012886 CAS číslo: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |