Tisk…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
MOLE27753742-5GEA 0 CZK
MOLE27753742-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Bod tání: 258…259 °C
MDL Number: MFCD00005612
CAS číslo: 399-76-8
EINECS: 206-919-5