Tisk…
5-Phenyl-1H-tetrazole
MOLEM18076152EA 0 CZK
MOLEM18076152
5-Phenyl-1H-tetrazole
5-Phenyl-1H-tetrazole
Vzorec: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 222 °C
MDL Number: MFCD00022388
CAS číslo: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8