Tisk…
4-Bromopyridinium chloride
Varování
MOLE65801625-5GEA 1990 CZK
MOLE65801625-5G
4-Bromopyridinium chloride
4-Bromopyridinium chloride
Vzorec: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Bod tání: 235…238 °C
MDL Number: MFCD00012828
CAS číslo: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III