Tisk…
9-Hydroxyfluorene
MOLEM63880451EA 0 CZK
MOLEM63880451
9-Hydroxyfluorene
9-Hydroxyfluorene
Vzorec: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 152…157 °C
Hustota: 1,151 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001135
CAS číslo: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0