Tisk…
Maleimide
Nebezpečí
MOLE64677156-25GEA 5760 CZK
MOLE64677156-25G
Maleimide
Maleimide
Vzorec: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Bod varu: 102…105 °C (55 mmHg)
Bod tání: 90…93 °C
Hustota: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
MDL Number: MFCD00005494
CAS číslo: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III