Tisk…
1-Chloroethyl chloroformate
MOLEM83728178EA 0 CZK
MOLEM83728178
1-Chloroethyl chloroformate
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Bod varu: 118…119 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
MDL Number: MFCD00000647
CAS číslo: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II