Tisk…
5-Chlorouracil
MOLEM87447286EA 0 CZK
MOLEM87447286
5-Chlorouracil
5-Chlorouracil
Vzorec: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD00006019
CAS číslo: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7