Kyselina octová 30% Reag. Ph. Eur. 1000401
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87758.290EA
2380
CZK
87758.290
Kyselina octová 30% Reag. Ph. Eur. 1000401
Kyselina octová
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
H₃CCOOH MW: 60,05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,III |