Voda Reag. Ph. Eur. 1095500
Dodavatel: VWR Chemicals
87957.360EA
4060
CZK
87957.360
Voda Reag. Ph. Eur. 1095500
Voda
Informace pro objednávání: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec:
H₂O MW: 18,02 g/mol Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |