Voda Reag. Ph. Eur. 1095507 particle-free
Dodavatel: VWR Chemicals
87962.290EA
1640
CZK
87962.290
Voda Reag. Ph. Eur. 1095507 particle-free
Voda
Vzorec:
H₂O MW: 18,02 g/mol Bod varu: 100 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS číslo: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |