Uhličitan sodný 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
REGESC20051EA
8020
CZK
REGESC20051
REGESC20055
Uhličitan sodný 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
Uhličitan sodný
Vzorec:
Na₂CO₃ MW: 105,99 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS číslo: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 |