Tisk…
Methyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ500
SIAL108421-2KGEA 5950 CZK
SIAL108421-2KG SIAL108421-500G SIAL108421-25G
Methyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl cyanoacetate
Vzorec: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22,5 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001939
CAS číslo: 105-34-0
EINECS: 203-288-8