Tisk…
5-Chlorovaleryl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL125245-10GEA 4310 CZK
SIAL125245-10G SIAL125245-50G
5-Chlorovaleryl chloride, Sigma-Aldrich®
5-Chlorovaleryl chloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂O
MW: 155,02 g/mol
Bod varu: 97…99 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000758
CAS číslo: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8,II