Maleimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL129585-10GEA
4490
CZK
SIAL129585-10G
SIAL129585-25G
SIAL129585-2G
Maleimide, Sigma-Aldrich®
Maleimide
Vzorec:
C₄H₃NO₂ MW: 97,07 g/mol Bod varu: 102…105 °C (55 mmHg) Bod tání: 90…93 °C Hustota: 1,2493 g/cm³ (106 °C) |
MDL Number:
MFCD00005494 CAS číslo: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 UN: 2923 ADR: 8,III |