Diammonium tetrachloroplatinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL206105-5GEA
28840
CZK
SIAL206105-5G
SIAL206105-1G
Diammonium tetrachloroplatinate, Sigma-Aldrich®
Diammonium tetrachloroplatinate
Vzorec:
H₈Cl₄N₂Pt MW: 372,97 g/mol Bod tání: 140 °C Hustota: 2,93 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010885 CAS číslo: 13820-41-2 EINECS: 237-499-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00583 |