Tisk…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL23258-25MLEA 1700 CZK
SIAL23258-25ML SIAL23258-100ML
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211,86 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000810
CAS číslo: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II