Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL23261-50MLEA
5100
CZK
SIAL23261-50ML
SIAL23261-10ML
Trichloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Trichloromethyl chloroformate
Vzorec:
C₂Cl₄O₂ MW: 197,83 g/mol Bod varu: 128 °C (1013 hPa) Bod tání: –57 °C Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00015553 CAS číslo: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 Merck Index: 13,03368 |