Benzyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL245631-50GEA
1040
CZK
SIAL245631-50G
SIAL245631-250G
Benzyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Benzyl bromoacetate
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Bod varu: 130…135 °C (11 hPa) Hustota: 1,446 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000190 CAS číslo: 5437-45-6 EINECS: 226-611-4 |