Tisk…
Butyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL245704-100MLEA 0 CZK
SIAL245704-100ML
Butyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Butyl cyanoacetate
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Bod varu: 230,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,001 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001941
CAS číslo: 5459-58-5
EINECS: 226-730-1