Dimethylphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL265020-25GEA
24580
CZK
SIAL265020-25G
SIAL265020-5G
SIAL265020-1G
Dimethylphenylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dimethylphenylphosphine
Vzorec:
C₈H₁₁P MW: 138,15 g/mol Bod varu: 41…45 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 116…117 °C Hustota: 0,9768 g/cm³ (11 °C) |
MDL Number:
MFCD00008509 CAS číslo: 672-66-2 EINECS: 211-595-3 |