Tisk…

1,22-Docosanedioic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

SIAL306673-1GEA 2360 CZK
SIAL306673-1G
1,22-Docosanedioic acid, Sigma-Aldrich®
1,22-Docosanedioic acid
Vzorec: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370,57 g/mol
Bod varu: 527 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002806
CAS číslo: 505-56-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR