Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL360961-25GEA
4950
CZK
SIAL360961-25G
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Vzorec:
C₆H₇NO₂ MW: 125,13 g/mol Bod tání: –40 °C Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 91 °C |
MDL Number:
MFCD00013817 CAS číslo: 13361-32-5 EINECS: 236-423-4 |