cis-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL361437-1GEA
1760
CZK
SIAL361437-1G
SIAL361437-5G
cis-1,2-Cyclopentanediol, Sigma-Aldrich®
cis-1,2-Cyclopentanediol
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Bod varu: 229 °C (1013 hPa) Bod tání: 30 °C |
MDL Number:
MFCD00134192 CAS číslo: 5057-98-7 |