Tisk…
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL423564-5GEA 4240 CZK
SIAL423564-5G
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Bod tání: 132 °C
MDL Number: MFCD00216575
CAS číslo: 55715-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III