Tisk…
Indole-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632422-5GEA 49680 CZK
SIAL632422-5G SIAL632422-1G
Indole-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Indole-4-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL Number: MFCD01632221
CAS číslo: 1074-86-8