5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL644676-5GEA
8830
CZK
SIAL644676-5G
SIAL644676-1G
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₃ MW: 127,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318162 CAS číslo: 3405-77-4 EINECS: 222-289-4 |